850524P
Avanti
CHEMS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate; 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate; CHS
Descrizione
cholesteryl hemisuccinate
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
PM
486.73 g/mol
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (850524P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850524P-5g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
tecniche
protein quantification: suitable
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCC(=O)O
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- to prepare multifunctional envelope-type nano device (MEND) by a lipid film hydration method based on electrostatic interactions[1]
- to as a component in bolavesicle[2]
- to prepare liposome (LS)[3]
- for the preparation of anionic liposomes by the lipid thin film hydration and freeze/thaw technique and to encapsulate ovalbumin (OVA) and listeriolysin O (LLO)[4]
- to prepare liposomal membranes to study its effect on the physical–chemical properties of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) liposomes[5]
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)