700042P
Avanti
4β-hydroxycholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
cholest-5-ene-3b,4b-diol(d7)
Descrizione
cholest-5-ene-3,4-diol-d7
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700042P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](C2=CC[C@H]3[C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])C)(CC[C@@H]3[C@]2(CC1)C)C)O
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)20-11-12-21-19-9-10-23-25(29)24(28)14-16-27(23,5)22(19)13-15-26(20,21)4/h10,17-22,24-25,28-29H,6-9,11-16H2,1-5H3/t18-,19+,20-,21+,22+,24+,25-,26-,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D
CZDKQKOAHAICSF-BZNWTYAPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as an internal standard to spike plasma samples ultra-high-pressure liquid,chromatography–tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS) analysis[1]
- to spike serum samples for mass spectrometry measurements[2]
- as an internal standard for the quantification of human colon biopsies samples using HPLC-MS[3]
Azioni biochim/fisiol
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)