700046P
Avanti
7-ketocholesterol-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3b-hydroxy-5-cholestene-7-one(d7); 7-Oxocholesterol(d7); 7-oxo-5-Cholesten-3b-ol-7-one(d7); 5-cholesten-3 b-ol-7-one(d7); 3b-Hydroxycholest-5-en-7-one(d7)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
3β-hydroxy-5-cholestene-7-one-d7
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700046P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700046P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21?,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D
YIKKMWSQVKJCOP-YMQSFMNJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a deuterated internal standard for spiking plasma samples for liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS-MS) analysis
- as a deuterated internal standard for spiking aorta and macrophage lipid extract gas chromatography-mass spectrometry (CG/MS)
- as an internal standard in ultra performance liquid chromatography - tandem mass spectrometer (UPLC-MS/MS) for plasma oxysterol analysis
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto