Documenti fondamentali
860741L
Avanti
16:1 SM (d18:1/16:1)-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3,5-Dioxa-8-aza-4-phosphatetracos-17-en-1-aminium, 4-hydroxy-7-[(1R,2E)-1-hydroxy-2-hexadecen-1-yl]-N,N,N-tri(methyl-d3)-9-oxo-, inner salt, 4-oxide, (7S,17Z)-
Scegli un formato
1 MG
CHF 1’070.00
CHF 1’070.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 1’070.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H68D9N2O6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
710.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
CHF 1’070.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860741L-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)