Documenti fondamentali
850107L
Avanti
15:0 Lyso PI-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero(d5)-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Scegli un formato
500 μG
CHF 966.00
CHF 966.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 μG
CHF 966.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H45D5NO12P
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.66
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
CHF 966.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Concentrazione
500 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (850107L-500UG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)