330712X
Avanti
Ceramide LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
LIPIDOMIX™ Mass Spec Standard, solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Stato
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
Confezionamento
ampule of 1 × 1 mL (330712X-1EA)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Componenti
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
- C16 Ceramide (d18:1/16:0)30
- C18 Ceramide (d18:1/18:0)15
- C24 Ceramide (d18:1/24:0)75
- C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z))37.5
Note legali
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 860516PC16 Ceramide (d18:1/16:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 16.1μg/mLSDS
- 860518PC18 Ceramide (d18:1/18:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 8.5μg/mLSDS
- 860524PC24 Ceramide (d18:1/24:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 48.8μg/mLSDS
- 860525PC24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z)), Avanti Research™ - A Croda Brand 24.3μg/mLSDS
Comunemente ordinati con questo prodotto
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)