860912L
Avanti
18:1-19:2-18:1 TG-d5
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
1,3-dioleoyl-2-nonadeca-10Z,13Z-dienoyl-glycerol-d5
Saggio
>99% (TLC)
Stato
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)