Documenti fondamentali
Z675563
Polypropylene carboy
size 20 L
Scegli un formato
1 EA
CHF 159.00
CHF 159.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 159.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
CHF 159.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F10794-0050
Misura
20 L
Descrizione generale
All polypropylene construction is autoclavable 121°C (250°F) and chemical resistant. When autoclaving, do not install cap.
  • 83 mm cap seals with a silicone gasket
  • One large handle for transport or pouring
Note legali
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)