Documenti fondamentali
Z360287
Sigma-Aldrich
Carboy spigots
polypropylene
Sinonimo/i:
plastic spigot, plastic spigots
Scegli un formato
1 EA
CHF 44.90
CHF 44.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 44.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121820
NACRES:
NB.35
CHF 44.90
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6422-0010
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter accepts 1/4 to 5/16 in. tubing. This spigot is the standard fitting for all Nalgene carboys. Do not autoclave adapter.
Spigots fit all Nalgene carboys. Both are autoclavable when installed on autoclavable carboys. Thread is 11/8 in. - 12 straight female threads. Spout accepts 5/8 in. I.D. tubing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)