Z675598
Polyethylene carboy with spigot
size 8 L (2 gal)
Scegli un formato
CHF 236.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 236.00
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene carbonate (Bottle and spigot)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11847-0020
Misura
8 L (2 gal)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Spigot opens fully in one half-turn
- Molded of polyethylene, which resists corrosive acids and alkalis
- Extra heavy walls, yet lighter than glass
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)