Documenti fondamentali
Z409421
Sigma-Aldrich
Imbuto di pesata
size S, borosilicate glass
Sinonimo/i:
Measurement Funnel
Scegli un formato
6 EA
CHF 95.20
CHF 95.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 95.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
CHF 95.20
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Misura
S
Caratteristiche
Length: 4.3 cm, Funnel I.D.: 2.4 cm and Pouring Neck O.D.: 0.7 cm
Confezionamento
pkg of 6 ea
Descrizione generale
  • Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
  • I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
  • I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
  • Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
  • Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)