Documenti fondamentali
Z232661
Duran® filtering flask
capacity 250 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint ST/NS neckI.D. 34 mm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
case of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212013602
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
155 mm
Capacità
250 mL
Diametro est.
85 mm
Diam. portagomma
11 mm , for tube connection
D.I. collo
34.5 mm
Descrizione generale
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)