Documenti fondamentali
Z509361
Sigma-Aldrich
Imbuto di pesata
size XL, anti-static PP
Sinonimo/i:
Measuring funnel, Scale funnel
Scegli un formato
10 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Materiali
anti-static PP
Misura
XL
Confezionamento
pkg of 10 ea
Descrizione generale
  • Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
  • I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
  • I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
  • Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
  • Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)