Documenti
Z409448
Sigma-Aldrich
Imbuto di pesata
size M, borosilicate glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.71
Materiali
borosilicate glass
Misura
M
Caratteristiche
Length: 6.2 cm, Funnel I.D.: 3.3 cm and Pouring Neck O.D.: 1.1 cm
Confezionamento
pkg of 6 ea
Descrizione generale
  • Massima stabilità una volta inserito – nessun rischio di ribaltamento o fuoriuscita
  • I beccucci sono concepiti per adattarsi a flaconi volumetrici, micro-provette e qualsiasi altra apparecchiatura a collo stretto, evitando le fuoriuscite durante il trasferimento.
  • I residui di campione possono essere risciacquati per garantire un trasferimento totale al 100%.
  • Idoneo alla manipolazione sicura di sostanze pericolose
  • Disponibile in cinque diverse dimensioni: extra small, small, medium, large ed extra large