Z265608
Analtech TLC Uniplates™: silica gel matrix
L × W 5 cm × 20 cm, binder, Inorganic, fluorescent indicator: no
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
Prodotti consigliati
Materiali
glass support
silica gel 60 matrix
Caratteristiche
binder Inorganic
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Analtech 11031
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
5 cm × 20 cm
Spessore strato
250 μm
Descrizione generale
Most rugged silica gel plates available.
Altre note
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
116484
116484
Note legali
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)