Documenti fondamentali
Z290653
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 90 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Sinonimo/i:
Filtration Funnel, Filtration Setup, Vacuum Filter Assembly
Scegli un formato
1 EA
CHF 737.00
CHF 737.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 737.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 737.00
Check Cart for Availability
Materiali
glass housing
glass membrane (support)
Giunto
joint ST/NS40/35
Confezionamento
pkg of 1 ea
Diam. membrana
90 mm
Raccordi
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)