Documenti fondamentali
Z247545
Coors evaporating dishes
capacity 35 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
Materiali
circles
porcelain
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66196
Altezza
24 mm
Capacità
35 mL
Diam. piastra
60 mm
D.E. sommità
60 mm
Descrizione generale
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)