Documenti fondamentali
Z247634
Coors high-alumina crucible
High form, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
High-Alumina Crucible
Scegli un formato
1 EA
CHF 71.30
CHF 71.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 71.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 71.30
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 65504
Altezza
47 mm
Capacità
50 mL
Diametro sommità
48 mm
Descrizione generale
Made of 99.8% pure, recrystallized aluminum oxide for high resistance to chemical attack. For use in reducing and oxidizing atmospheres and refractory metals (such as molybdenum, platinum, rhodium, tungsten, tantalum, and iridium). O.D. dimension tolerance is +/-5%. Max. use temp. (no load): 1,750 °C.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
vibrant-m
Z246727
Zirconium crucible
Inconel® crucible Straight wall, capacity 250 mL
Z246379
Inconel® crucible