Documenti fondamentali
Z247138
Coors porcelain crucible
High form, capacity 20 mL
Scegli un formato
1 PKG
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 171.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Materiali
porcelain
Dimens. tappo
C
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66107
Altezza
36 mm
Capacità
20 mL
D.E. sommità
45 mm
Descrizione generale
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8