Documenti fondamentali
Z247588
Coors evaporating dishes
capacity 140 mL
Scegli un formato
1 PKG
CHF 154.00
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 154.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 154.00
Check Cart for Availability
Materiali
circles
porcelain
agenzia
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66200
Altezza
42 mm
Capacità
140 mL
Diam. piastra
94 mm
D.E. sommità
94 mm
Descrizione generale
Porcelain, with lip. Glazed inside and out, except for rim. Max. use temp.: 1,150 °C; limit of use evacuated: 1,300 °C.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.