Documenti fondamentali
Z247073
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
Scegli un formato
1 EA
CHF 20.10
CHF 20.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 20.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 20.10
Check Cart for Availability
Materiali
porcelain
Descrizione
Diameter of holes (mm): 0.7
fits filter diam. 20 - 21 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66148
Capacità
25 mL
D.E. sommità
36 mm
Descrizione generale
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6