Documenti fondamentali
Z247111
Coors porcelain crucible
High form, capacity 12 mL
Scegli un formato
1 PKG
CHF 106.00
CHF 106.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 106.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 106.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Materiali
porcelain
Dimens. tappo
B
Confezionamento
pack of 12
Produttore/marchio commerciale
Coorstek 66105
Altezza
28 mm
Capacità
12 mL
D.E. sommità
35 mm
Descrizione generale
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
  • Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
  • Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Caratteristiche e vantaggi
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
Note legali
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Coors™ Gooch crucible porcelain, capacity 25 mL, with perforated bottom
Z247073
Coors Gooch crucible
Inconel® crucible low form, capacity 20 mL
Z246271
Inconel® crucible
Coors™ Gooch crucible porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
Z247081
Coors Gooch crucible
Platinum crucible standard, capacity 15 mL
Z562041
Platinum crucible
Platinum crucible micro, capacity 5 mL
Z562238
Platinum crucible