Documenti fondamentali
BR458024
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 4
Sinonimo/i:
Filter, Filter crucible
Scegli un formato
10 EA
CHF 309.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
CHF 309.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 458024
Capacità
30 mL
Dimensione pori
10-16 μm
Descrizione generale
The BRAND® Filter Crucible made from Boro 3.3 glass is an essential tool for efficient filtration and separation processes in laboratory applications.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2