Documenti fondamentali
Z168785
Stainless steel forceps
Fine tip, curved
Sinonimo/i:
laboratory tweezers
Scegli un formato
1 EA
CHF 27.40
CHF 27.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 27.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
CHF 27.40
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
4 1/2 in.
Descrizione generale
smooth spring action
Applicazioni
Stainless steel forceps are suitable for sample collection and handling.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Sharp-point
Z168718
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 4 1/2 in.
Z168726
Stainless steel forceps
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Bayonet forceps stainless steel
F2394
Bayonet forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 5 1/2 in.
Z225592
Stainless steel forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Artis tweezer Style 5-SA
Z742676
Artis tweezer
Stainless steel forceps Specimen, L 12 in.
Z225622
Stainless steel forceps