Documenti fondamentali
Z162566
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
Sinonimo/i:
rubber septum, septum cap, septum caps
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
tan PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100
Descrizione generale
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)