Documenti fondamentali
Z188808
Supelco
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
Scegli un formato
1000 EA
CHF 347.00
CHF 347.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
CHF 347.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
CHF 347.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black phenolic cap
white rubber liner
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Diam. tubo NMR
5 mm
Raccordi
thread for 8-425
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used as a closure type for the containers used to contain substances in order to prevent contamination.
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)