Documenti fondamentali
24881
Supelco
PTFE/Silicone with slit
red PTFE/white silicone (with slit), diam. × thickness 8 mm × 1.5 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121821
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
red PTFE/white silicone (with slit)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
8 mm
diam. × spessore
8 mm × 1.5 mm
Compatibilità
for use with Screw Top vial, 2 mL, 4.6 mm I.D., 8/425 thread
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)