Documenti fondamentali
Z117099
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 18, L 4 in.
Scegli un formato
1 EA
CHF 54.40
CHF 54.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 54.40
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
CHF 54.40
Check Cart for Availability
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 4194
Lunghezza
4 in.
Gauge
18
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)