Documenti fondamentali
Z102709
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 20, L 6 in.
Sinonimo/i:
304 Stainless Steel Needle
Scegli un formato
1 EA
CHF 54.40
CHF 54.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 54.40
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
CHF 54.40
Check Cart for Availability
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 4186
Lunghezza
6 in.
Gauge
20
Categorie correlate
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)