Z111538
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 2 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
Prodotti consigliati
Disponibilità
not available in EU
Lunghezza
2 in.
Capacità
1.0 mL
Diametro
1/2 in.
Descrizione generale
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Note legali
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)