Documenti fondamentali
712124
Sigma-Aldrich
trans-1-Phenyl-1,3-butadiene
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
[(E)-1,3-Butadienyl]benzene
Scegli un formato
1 G
CHF 181.00
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 181.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Beilstein:
1901458
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 181.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
liquid
contiene
~0.2% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Gruppo funzionale
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C=C\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h2-9H,1H2/b7-3+
XZKRXPZXQLARHH-XVNBXDOJSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)