Z111481
Polystyrene vial for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
L 1 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene vial
Disponibilità
not available in EU
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Lunghezza
1 in.
Capacità
1.0 mL
Diametro
1/2 in.
Descrizione generale
With PE slip-on cap. For mulling with mineral oil. Use with Plexiglas® ball pestles, order separately.
Note legali
Plexiglas is a registered trademark of Arkema
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)