Documenti fondamentali
Z111554
Sigma-Aldrich
Steel vial and ball pestle for analog Wig-L-Bug® grinder/mixer
stainless steel, diam. × L 1/2 in. × 1.0 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
stainless steel
Disponibilità
not available in EU
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × lung.
1/2 in. × 1.0 in.
Descrizione generale
For grinding and mixing hard materials. Includes 1/4 in. diam. ball pestle.
Note legali
Wig-L-Bug is a registered trademark of Dentsply Rinn
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)