Documenti fondamentali
CAD4170
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 25, L 1 in.
Scegli un formato
12 EA
CHF 463.00
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 463.00
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
CHF 463.00
Check Cart for Availability
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 4170
Lunghezza
1 in.
Gauge
25
Categorie correlate
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)