Documenti
W6934
L-Lactic acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinonimo/i:
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)13CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Typically, this product is available to ship immediately from stock. Contact Stable Isotopes Customer Service to discuss quantity and packaging needs.