Documenti fondamentali
W510106
Sigma-Aldrich
3-Pentanone
3-Pentanone
≥99%
Sinonimo/i:
Diethyl ketone
Scegli un formato
W510106-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 60.80
4 KG
CHF 156.00
8 KG
CHF 229.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W510106-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 60.80
4 KG
CHF 156.00
8 KG
CHF 229.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2COCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Beilstein:
635749
Numero CE:
N° CoE:
2350
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.084
NACRES:
NA.21
Organolettico:
ethereal
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 60.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
845 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
101.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal
Stringa SMILE
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Pentanone is a volatile alcohol that is reported to occur in amaranthus[1], guava[2], and roasted coffee.[3]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
The volatile constituents of roasted coffee.
Johnston WR & Frey CN
Journal of the American Chemical Society, 60(7), 1624-1627 (1938)
Volatile constituents of guava fruits (Psidium guajava L.) and canned puree.
Nishimura O, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 37(1), 139-142 (1989)
Identification of volatile allelochemicals fromAmaranthus palmeri S. Wats.
Connick WJ, et al.
Journal of Chemical Ecology, 13(3), 463-472 (1987)
Cristina Quintelas et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1241-1248 (2010-12-24)
The ability of four different clays to adsorb diethylketone was investigated in batch experiments aiming to treat wastewater with low solvent concentrations. The adsorption performance in terms of uptake followed the sequence: vermiculite>sepiolite=kaolinite=bentonite, for all the adsorbent doses tested (from
Filomena Costa et al.
Biodegradation, 23(1), 81-92 (2011-06-18)
The performance of an Arthrobacter viscosus culture to remove diethylketone from aqueous solutions was evaluated. The effect of initial concentration of diethylketone on the growth of the bacteria was evaluated for the range of concentration between 0 and 4.8 g/l, aiming
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review