Documenti
T78409
Sigma-Aldrich
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
99%
Sinonimo/i:
α-Diisobutylene, Diisobutylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2C(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1098309
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>3.8 (vs air)
Tensione di vapore
83 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
736 °F
Limite di esplosione
4.8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
101-102 °C (lit.)
Densità
0.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H16/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
FXNDIJDIPNCZQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
25.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Diisobutylene.
American Industrial Hygiene Association journal, 43(1), B83-B84 (1982-01-01)
Samuel Barak et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(7), 3451-3460 (2020-02-06)
Soot emissions in combustion are unwanted consequences of burning hydrocarbon fuels. The presence of soot during and following combustion processes is an indication of incomplete combustion and has several negative consequences including the emission of harmful particulates and increased operational