W273104
4-metil-2-pentanone
≥99%, FCC
Sinonimo/i:
Isobutil metil chetone, Isopropilacetone, MIBK, Metil isobutil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
840 °F
Limite di esplosione
1.2-8 %, 93 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.395 (lit.)
P. eboll.
117-118 °C
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal; fruity; spicy
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Thermodynamic Analysis of Eplerenone in 13 Pure Solvents at Temperatures from 283.15 to 323.15 K.: This study provides a detailed analysis of the solubility behavior and thermodynamics of Eplerenone, offering valuable insights for its application in solvent selection and pharmaceutical formulation (Liu et al., 2024).
- Development and validation of a high-throughput headspace solid-phase microextraction gas chromatography-mass spectrometry methodology for target and suspect determination of honey volatiles.: This article presents a method for the analysis of volatile compounds in honey, where 4-Methyl-2-pentanone is used to enhance the detection of aroma compounds critical for quality control and authenticity assessments (Gialouris et al., 2023). .
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C - closed cup