127604
3-Pentanone
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Diethyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
845 °F
Limite di esplosione
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
Impurezze
≤0.2% water (coulometr.)
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
101.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−42 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble
Densità
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
complies for Proton NMR spectrum
Stringa SMILE
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Pentanone is a diethyl ketone, which can be obtained as a major product of the condensation of propanol over ceria-zirconia mixed oxides catalyst, CexZr1-xO2.
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?