W433500
Tridecanal
≥95%, stabilized
Sinonimo/i:
Tridecyl aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥95%
contiene
0.05-1.00% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.438 (lit.)
P. eboll.
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
waxy; citrus
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter