O5608
Octanal
99%
Sinonimo/i:
Aldehyde C8, Caprylic aldehyde, Octyl aldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
2 mmHg ( 20 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
171 °C (lit.)
Punto di fusione
12-15 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis