Documenti fondamentali
W379603
Sigma-Aldrich
Vanillyl butyl ether
≥96%
Sinonimo/i:
4-(butoxymethyl)-2-methoxy-Phenol
About This Item
Formula condensata:
4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH2O(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero FEMA:
3796
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.093
Organolettico:
creamy
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. ebollizione
241 °C (lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
creamy
Stringa SMILE
CCCCOCC1=CC(OC)=C(O)C=C1
InChI
1S/C12H18O3/c1-3-4-7-15-9-10-5-6-11(13)12(8-10)14-2/h5-6,8,13H,3-4,7,9H2,1-2H3
VLDFMKOUUQYFGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Vanillyl butyl ether is an alkoxy-substituted benzyl derivative mainly used as a flavoring agent.[1]
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adam TB, et al.
Adam TB, et al.
Food And Chemical Toxicology, 43(8), 1241-1271 (2005)