Documenti fondamentali
W336009
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclohexenone
≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
nutty cyclohexenone
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H7(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.15
Numero FEMA:
3360
Beilstein:
1560601
Numero CE:
N° CoE:
11134
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.098
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
contiene
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
P. ebollizione
199-200 °C (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; nutty; sweet
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)CCC1
InChI
1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h5H,2-4H2,1H3
IITQJMYAYSNIMI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Shoichiro Horita et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(3), 440-445 (2015-02-03)
(4R,6R)-Actinol can be stereo-selectively synthesized from ketoisophorone by a two-step conversion using a mixture of two enzymes: Candida macedoniensis old yellow enzyme (CmOYE) and Corynebacterium aquaticum (6R)-levodione reductase. However, (4S)-phorenol, an intermediate, accumulates because of the limited substrate range of