Documenti fondamentali
W343502
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
97%, FG
Sinonimo/i:
3-Methyl-2-cyclopentenone
About This Item
Formula condensata:
CH3C5H5(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
Numero FEMA:
3435
Beilstein:
1280476
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.112
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
74 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
3-5 °C (lit.)
Densità
0.980 g/mL at 20 °C
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; sweet
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h4H,2-3H2,1H3
CHCCBPDEADMNCI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one is a component of smoke flavoring.[1][2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Study of the components of a solid smoke flavouring preparation.
Guillen MD & Manzanos MJ.
Food Chemistry, 55(3), 251-257 (1996)
Isolation and identification of the components of the tar of hickory wood smoke.
Hruzan DE, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(1), 123-126 (1974)