Documenti fondamentali
16017
Sigma-Aldrich
Fenolo
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Sinonimo/i:
Idrossibenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
969616
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
3.24 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.09 psi ( 55 °C)
0.36 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss.
Saggio
99.5-100.5% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1319 °F
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
Limite di esplosione
8.6 %
Impurezze
acidic reac. Impurities, in accordance
organic volatile impurities, in accordance (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.3% water (Karl Fischer)
P. ebollizione
182 °C (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point ≥40 °C
Densità
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Compatibilità
in accordance for appearance of solution
Stringa SMILE
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GABRA1(2554)
Categorie correlate
Descrizione generale
Phenol is an aromatic alcohol. Various industrial processes for the synthesis of phenol have been proposed.[1]
Applicazioni
Phenol may be employed for the isolation of deoxyribonucleic acid from Bacillus subtilis.[2] It may be used in the Berthelot color reaction for the quantitative estimation of ammonia.[3]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Fenolo unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Sigma-Aldrich
328111
Fenolo
Fenolo BioXtra, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
P5566
Fenolo
Fenolo natural, 97%, FG
Sigma-Aldrich
W322340
Fenolo
Fenolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Fenolo
Fenolo ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
242322
Fenolo
Fenolo for molecular biology
Sigma-Aldrich
P1037
Fenolo
Fenolo ≥89.0%
Sigma-Aldrich
P9346
Fenolo
PREPARATION OF TRANSFORMING DEOXYRIBONUCLEIC ACID BY PHENOL TREATMENT.
H SAITO et al.
Biochimica et biophysica acta, 72, 619-629 (1963-08-20)
Tyman JHP.
Synthetic and Natural Phenols., 1-1 (1996)
Phenol-hypochlorite reaction for determination of ammonia.
Weatherburn M W.
Analytical Chemistry, 39(8), 971-974 (1967)
Thitiporn Anunthawan et al.
Biochimica et biophysica acta, 1848(6), 1352-1358 (2015-03-15)
We investigated the mechanisms of two tryptophan-rich antibacterial peptides (KT2 and RT2) obtained in a previous optimization screen for increased killing of both Gram-negative and Gram-positive bacteria pathogens. At their minimal inhibitory concentrations (MICs), these peptides completely killed cells of
Rita A Busuttil et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(10), 2761-2772 (2014-03-25)
Gene-expression profiling has revolutionized the way we think about cancer and confers the ability to observe the synchronous expression of thousands of genes. The use of putative genome-level expression profiles has allowed biologists to observe the complex interactions of genes
Questions
  1. What is the appearance of Phenol? Powder, granules, crystal?
    1 answer
    1. This product is listed as a solid, however the appearance is not a listed specification. The item is packaged in liquid form and when cooled will result in a solid mass or lump. The melting point of this material is 40-42 °C.