Documenti
W309101
Sigma-Aldrich
γ-Undecalactone
natural (US), ≥98%, FG
Sinonimo/i:
γ-Undecalactone, US natural
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
3091
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.002
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Halal
natural (US)
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. eboll.
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
Stringa SMILE
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Note legali
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
145 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Geraniol natural, ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W250716
Geraniol
2-feniletanolo ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
77861
2-feniletanolo