W285706
Phenethyl acetate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
2-Phenethyl acetate, 2-Phenylethyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.67 (vs air)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. ebollizione
238-239 °C (lit.)
Densità
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
honey; floral; rose; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)12-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
MDHYEMXUFSJLGV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?