Documenti fondamentali
8.00198
Sigma-Aldrich
Hexanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexanoic acid, Caproic acid
Scegli un formato
5 ML
CHF 23.90
250 ML
CHF 26.80
1 L
CHF 75.10
25 L
CHF 566.00
CHF 23.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
CHF 23.90
250 ML
CHF 26.80
1 L
CHF 75.10
25 L
CHF 566.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-550-7
NACRES:
NA.22
CHF 23.90
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
1906 mg/kg LD50, oral (Rat)
586 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. ebollizione
206 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-3 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C
Densità
0.93 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCC
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.926 - 0.927
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Heptanoic acid ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
75190
Heptanoic acid
Valeric acid ≥99%
Sigma-Aldrich
240370
Valeric acid
Octanoic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
C2875
Octanoic acid
Butyric acid ≥99%
Sigma-Aldrich
B103500
Butyric acid