Documenti fondamentali
W256528
Sigma-Aldrich
Hexyl acetate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Capryl acetate
Scegli un formato
W256528-SAMPLE-K
CHF 64.70
100 G
CHF 72.90
1 KG
CHF 195.00
4 KG
CHF 659.00
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W256528-SAMPLE-K
CHF 64.70
100 G
CHF 72.90
1 KG
CHF 195.00
4 KG
CHF 659.00
About This Item
Formula condensata:
CH3COO(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero FEMA:
2565
Beilstein:
1747138
Numero CE:
N° CoE:
196c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.006
NACRES:
NA.21
CHF 64.70
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
P. ebollizione
168-170 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; fruity; pear; sweet
Stringa SMILE
CCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
AOGQPLXWSUTHQB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Hexyl acetate is a volatile aroma compound that occurs naturally in pears[1], peaches[2], strawberries[3], apples[4] and roses.[5]
Applicazioni
  • Bioprospecting of sourdough microbial species from artisan bakeries in the city of Valencia.: Investigating microbial diversity in sourdough, this study identifies hexyl acetate as a key volatile contributing to the unique flavors of artisan bread. The research underscores the importance of microbial bioprospecting in enhancing food flavors and textures (Sanmartín et al., 2024).
  • Bioactivities of scent gland chemicals from Mictis fuscipes Hsiao (Hemiptera: Coreidae) on Solenopsis invicta Buren (Hymenoptera: Formicidae).: This study details the defensive chemical strategies of Mictis fuscipes, focusing on hexyl acetate′s role in repelling predators and pests. Such insights are valuable for developing natural pest control methods and understanding ecological interactions (Zhong et al., 2024).
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
1-esanolo natural, ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W256714
1-esanolo
Aniline ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242284
Aniline
Cicloesano anhydrous, 99.5%
Sigma-Aldrich
227048
Cicloesano
Maltol natural, FG
Sigma-Aldrich
W265624
Maltol
Volatile components of peach.
Journal of Food Science, 31(1), 81-86 (1966)
Volatile constituents of roses: characterization of cultivars based on the headspace analysis of living flower emissions.
Flament I, et al.
ACS Symp. Ser., 525, 269?281-269?281 (1993)
Comparison of volatile compounds in two seasons in apples: Golden Delicious and Granny Smith.
Lopez ML, et al.
Journal of Food Quality, 21(2), 155-166 (1998)
Metabolism of natural volatile compounds by strawberry fruit.
Hamilton-Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2802-2805 (1996)
Francisco T Arroyo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(14), 5701-5707 (2007-06-15)
Eight volatile products characterizing strawberry aroma, which is generated from the oxidative degradation of linoleic and linolenic acids by a lipoxygenase (LOX) pathway, were examined because of their antifungal activity against Colletotrichum acutatum, one of the causal agents of strawberry