Documenti fondamentali
W246719
Sigma-Aldrich
Eugenol
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
Scegli un formato
W246719-SAMPLE-K
CHF 62.60
1 KG
CHF 128.00
5 KG
CHF 554.00
10 KG
CHF 869.00
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W246719-SAMPLE-K
CHF 62.60
1 KG
CHF 128.00
5 KG
CHF 554.00
10 KG
CHF 869.00
About This Item
Formula condensata:
4-(H2C=CHCH2)C6H3-2-(OCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero FEMA:
2467
Beilstein:
1366759
Numero CE:
N° CoE:
171
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.003
NACRES:
NA.21
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
254 °C (lit.)
Punto di fusione
−12-−10 °C (lit.)
Densità
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
eugenol
Categoria alternativa più verde
Organolettico
clove; woody; spicy; sweet
Stringa SMILE
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Descrizione generale
Eugenol is one of the key volatile constituents of cinnamon and clove oils.[1][2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
  • Methoxyeugenol Protects Against Lung Inflammation and Suppresses Neutrophil Extracellular Trap Formation in an LPS-Induced Acute Lung Injury Model.: This research highlights the protective effects of methoxyeugenol against lung inflammation and its potential to suppress neutrophil extracellular trap formation, indicating its therapeutic potential in inflammatory conditions (Antunes et al., 2022) (Antunes et al., 2022).
  • Methoxyeugenol regulates the p53/p21 pathway and suppresses human endometrial cancer cell proliferation.: This research uncovers the ability of methoxyeugenol to regulate the p53/p21 pathway and inhibit the proliferation of human endometrial cancer cells, indicating its potential as an anticancer agent (Costa et al., 2021) (Costa et al., 2021).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
W232300
Clove bud oil
Eugenol phyproof® Reference Substance
PHL80715
Eugenol
Isoeugenol natural, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W246830
Isoeugenol
Clove oil
Sigma-Aldrich
C8392
Clove oil
Isoeugenol mixture of cis and trans, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W246808
Isoeugenol
Acetyleugenol analytical standard
Supelco
04733
Acetyleugenol
Carvacrol natural, 99%, FG
Sigma-Aldrich
W224511
Carvacrol
Anthelmintic activity of essential oil of Ocimum sanctum and eugenol.
Asha MK, et al.
Fitoterapia, 72(6), 669-670 (2001)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Bhavini Shah et al.
International journal of food microbiology, 161(1), 53-59 (2012-12-25)
There has been great interest in intervention strategies based on plant essential oils to control pathogens such as Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes (Lm). However, the poor solubility of essential oils in water makes it difficult to disperse evenly
Katharina Bücher et al.
Clinical oral investigations, 19(7), 1653-1662 (2014-12-31)
This retrospective study analyzed restoration survival of composite fillings in children with at high caries risk in relation to age, sex, operator, tooth type, filling extension, and material used. Among 667 children treated in 2004-2012 in a university setting without
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I wanted to order W246719-SAMPLE-K, could you please let me know how much is the quantity? Bst regards, Reza
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.